Anti-PMP22 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP16083A
ABGEAP16083AEA 348 EUR InStock
ABGEAP16083A
Anti-PMP22 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PMP22 (peripheral myelin protein 22)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité