Anti-SSX4 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP16168C
ABGEAP16168CEA 348 EUR InStock
ABGEAP16168C
Anti-SSX4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SSX4 (synovial sarcoma, X breakpoint 4)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité