Anti-OR2T11 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP16182B
ABGEAP16182BEA 354 EUR InStock
ABGEAP16182B
Anti-OR2T11 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: OR2T11 (olfactory receptor, family 2, subfamily T, member 11 (gene/pseudogene))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité