Anti-CENPC Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP16246C
ABGEAP16246CEA 348 EUR InStock
ABGEAP16246C
Anti-CENPC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CENPC (centromere protein C)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité