Anti-EPO Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP16337A
ABGEAP16337AEA 354 EUR InStock
ABGEAP16337A
Anti-EPO Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: EPO
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité