Anti-TAS1R3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP16368A
ABGEAP16368AEA 354 EUR InStock
ABGEAP16368A
Anti-TAS1R3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TAS1R3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité