Anti-MNX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP16474C
ABGEAP16474CEA 354 EUR InStock
ABGEAP16474C
Anti-MNX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MNX1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité