Anti-PCTP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP16620C
ABGEAP16620CEA 354 EUR InStock
ABGEAP16620C
Anti-PCTP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PCTP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Collapse All
Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
400 µl ABGEAP16620C
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité