Anti-DSC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP16771B
ABGEAP16771BEA 348 EUR InStock
ABGEAP16771B
Anti-DSC3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: DSC3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité