Anti-MS4A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP16973B
ABGEAP16973BEA 354 EUR InStock
ABGEAP16973B
Anti-MS4A1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MS4A1 (membrane-spanning 4-domains, subfamily A, member 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité