Anti-CD1D Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP17014C
ABGEAP17014CEA 354 EUR InStock
ABGEAP17014C
Anti-CD1D Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CD1D (CD1d molecule)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité