Anti-QPCT Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP17434B
ABGEAP17434BEA 354 EUR InStock
ABGEAP17434B
Anti-QPCT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: QPCT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité