Anti-ARID5B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP17449C
ABGEAP17449CEA 348 EUR InStock
ABGEAP17449C
Anti-ARID5B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ARID5B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité