Anti-NPBWR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP18352B
ABGEAP18352BEA 354 EUR InStock
ABGEAP18352B
Anti-NPBWR1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NPBWR1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité