Anti-CCNJ Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP18658C
ABGEAP18658CEA 348 EUR InStock
ABGEAP18658C
Anti-CCNJ Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CCNJ
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité