Anti-RAB22A Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP18867B
ABGEAP18867BEA 354 EUR InStock
ABGEAP18867B
Anti-RAB22A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: RAB22A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité