Anti-NAP1L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP1920B
ABGEAP1920BEA 354 EUR InStock
ABGEAP1920B
Anti-NAP1L1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: NAP1L1 (nucleosome assembly protein 1-like 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité