Anti-F12 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP19282A
ABGEAP19282AEA 354 EUR InStock
ABGEAP19282A
Anti-F12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: F12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité