Anti-TMPRSS6 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP19372A
ABGEAP19372AEA 354 EUR InStock
ABGEAP19372A
Anti-TMPRSS6 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TMPRSS6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité