Anti-TSHZ1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP19383C
ABGEAP19383CEA 348 EUR InStock
ABGEAP19383C
Anti-TSHZ1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TSHZ1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: internal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité