Anti-PARP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP20360A
ABGEAP20360AEA 348 EUR InStock
ABGEAP20360A
Anti-PARP3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PARP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité