Anti-ABI3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP20504B
ABGEAP20504BEA 354 EUR InStock
ABGEAP20504B
Anti-ABI3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ABI3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité