Anti-C2orf74 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP20506B
ABGEAP20506BEA 354 EUR InStock
ABGEAP20506B
Anti-C2orf74 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: C2orf74
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité