Anti-THY1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP2050A
ABGEAP2050AEA 348 EUR InStock
ABGEAP2050A
Anti-THY1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: THY1 (Thy-1 cell surface antigen)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité