Anti-AFAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP20714B
ABGEAP20714BEA 348 EUR InStock
ABGEAP20714B
Anti-AFAP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: AFAP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité