Anti-ARL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP2306B
ABGEAP2306BEA 354 EUR InStock
ABGEAP2306B
Anti-ARL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ARL3 (ADP-ribosylation factor-like 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité