Anti-MGAT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP2406B
ABGEAP2406BEA 354 EUR InStock
ABGEAP2406B
Anti-MGAT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MGAT1 (mannosyl (alpha-1,3-)-glycoprotein beta-1,2-N-acetylglucosaminyltransferase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité