Anti-MGAT3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP2411A
ABGEAP2411AEA 354 EUR InStock
ABGEAP2411A
Anti-MGAT3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: MGAT3 (mannosyl (beta-1,4-)-glycoprotein beta-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité