Anti-ACSL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP2535A
ABGEAP2535AEA 348 EUR InStock
ABGEAP2535A
Anti-ACSL3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ACSL3 (acyl-CoA synthetase long-chain family member 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité