Anti-SULT1C2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP2602B
ABGEAP2602BEA 354 EUR InStock
ABGEAP2602B
Anti-SULT1C2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: SULT1C2 (sulfotransferase family, cytosolic, 1C, member 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité