Anti-TRAIP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP2820B
ABGEAP2820BEA 348 EUR InStock
ABGEAP2820B
Anti-TRAIP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TRAIP (TRAF interacting protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité