Anti-ENPP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP2854C
ABGEAP2854CEA 348 EUR InStock
ABGEAP2854C
Anti-ENPP2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ENPP2 (ectonucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité