Anti-CFL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP2905C
ABGEAP2905CEA 354 EUR InStock
ABGEAP2905C
Anti-CFL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CFL1 (cofilin 1 (non-muscle))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité