Anti-ATP5B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP2973C
ABGEAP2973CEA 354 EUR InStock
ABGEAP2973C
Anti-ATP5B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ATP5B (ATP synthase, H+ transporting, mitochondrial F1 complex, beta polypeptide)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité