Anti-S6K (RPS6KB1) Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP3289D
ABGEAP3289DEA 354 EUR InStock
ABGEAP3289D
Anti-S6K (RPS6KB1) Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: S6K (RPS6KB1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité