Anti-CRK Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP3304A
ABGEAP3304AEA 354 EUR InStock
ABGEAP3304A
Anti-CRK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CRK (v-crk avian sarcoma virus CT10 oncogene homolog)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité