Anti-PIK3CG Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP3464A
ABGEAP3464AEA 354 EUR InStock
ABGEAP3464A
Anti-PIK3CG Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PIK3CG (phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate 3-kinase, catalytic subunit gamma)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité