Anti-TBK Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP3627A
ABGEAP3627AEA 354 EUR InStock
ABGEAP3627A
Anti-TBK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TBK
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité