Anti-IL6ST Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP3663A
ABGEAP3663AEA 348 EUR InStock
ABGEAP3663A
Anti-IL6ST Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: IL6ST (interleukin 6 signal transducer (gp130, oncostatin M receptor))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité