Anti-PAFAH1B2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP3773A
ABGEAP3773AEA 348 EUR InStock
ABGEAP3773A
Anti-PAFAH1B2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: PAFAH1B2 (platelet-activating factor acetylhydrolase 1b, catalytic subunit 2 (30kDa))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité