Anti-TJP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP4783B
ABGEAP4783BEA 348 EUR InStock
ABGEAP4783B
Anti-TJP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TJP1 (tight junction protein 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité