Anti-CNBP Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP4784C
ABGEAP4784CEA 354 EUR InStock
ABGEAP4784C
Anti-CNBP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CNBP (CCHC-type zinc finger, nucleic acid binding protein)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité