Anti-CC50B Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP4968A
ABGEAP4968AEA 354 EUR InStock
ABGEAP4968A
Anti-CC50B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CC50B
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité