Anti-H6PD Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP5039B
ABGEAP5039BEA 354 EUR InStock
ABGEAP5039B
Anti-H6PD Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: H6PD (hexose-6-phosphate dehydrogenase (glucose 1-dehydrogenase))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité