Anti-HSD17B2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP5125C
ABGEAP5125CEA 348 EUR InStock
ABGEAP5125C
Anti-HSD17B2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: HSD17B2 (hydroxysteroid (17-beta) dehydrogenase 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité