Anti-GNE Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP5318B
ABGEAP5318BEA 348 EUR InStock
ABGEAP5318B
Anti-GNE Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: GNE (glucosamine (UDP-N-acetyl)-2-epimerase/N-acetylmannosamine kinase)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité