Anti-ENY2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP5379A
ABGEAP5379AEA 354 EUR InStock
ABGEAP5379A
Anti-ENY2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: ENY2 (enhancer of yellow 2 homolog (Drosophila))
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité