Anti-CRLS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP5423B
ABGEAP5423BEA 354 EUR InStock
ABGEAP5423B
Anti-CRLS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CRLS1 (cardiolipin synthase 1)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: C-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité