Anti-TSPAN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP5559C
ABGEAP5559CEA 354 EUR InStock
ABGEAP5559C
Anti-TSPAN3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: TSPAN3 (tetraspanin 3)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: middle
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human, Mouse
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité