Anti-CRISPLD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: Abgent
AP5570A
ABGEAP5570AEA 354 EUR InStock
ABGEAP5570A
Anti-CRISPLD2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Type: Primary
Antigen: CRISPLD2 (cysteine-rich secretory protein LCCL domain containing 2)
Clonality: polyclonal
Clone:
Conjugation: unconjugated
Epitope: N-terminal
Host: Rabbit
Isotype: none
Reactivity: Human
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité